Beskrivning
Capto S är designad för infångning och intermediär rening av proteiner från stora fodervolymer. Den består av en styv, högflödes-agarosmatris modifierad med ytförlängare av dextran och en stark sulfonat (S) katjonbytare. Kombinationen av hög volymgenomströmning och hög dynamisk bindningskapacitet för Capto S höjer produktiviteten i industriella nedströmsprocesser. Capto S tål effektiv och rigorös CIP-procedur och den kemiska stabiliteten säkerställer lång medialivslängd.
- Stark katjonbytare för högproduktiv infångning och mellanliggande rening när hög volymgenomströmning är avgörande
- Hög dynamisk bindningskapacitet vid högt flöde höjer produktiviteten
- Hög volym genomströmning minskar processtider
- Kostnadseffektiv bearbetning med mindre enhetsverksamhet
- Uppfyller industriella krav: försörjningstrygghet, tekniskt och regulatoriskt stöd
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Capto S, 25 ml |
| Matris | Mycket tvärbunden agaros med dextran ytförlängare |
| För användning med (applikation) | Capto S är en stark katjonbytare för snabb, effektiv och kostnadseffektiv infångning och mellanliggande proteinrening från stora fodervolymer. |
| Ligandtyp | Sulfonatgrupp |
| Innehåll och lagring | 4 °C till °30 C, 20 % etanol, 0,2 M natriumacetat |
| Partikelstorlek | 90μ m, d 50v är medianpartikelstorleken för den kumulativa volymfördelningen. |
| pH | 4 till 12 |
| Kvantitet | 25 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- capto S
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.