Läs mer
Cytiva Capto™ S kromatografimedia
Produktkod. 10699990 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10699990 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 10699990 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17544101
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Designad för infångning och mellanliggande rening av proteiner från stora fodervolymer. Cytiva CaptoTM S Chromatography Media är ett starkt katjonbyte BioProcess medium, utformad för att möta kraven från moderna storskaliga tillverkare.
  • Styv, högflödes agarosmatris modifierad med dextran ytförlängare och stark sulfonatkatjonbytare
  • Kombination av hög volymgenomströmning och dynamisk bindningskapacitet vid högt flöde för ökad produktivitet
  • Tål effektiv CIP-procedur och är kemiskt stabil
  • Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
Stabilitet 1 M ättiksyra, 1 M NaOH, 8 M urea, 6 M guanidinhydroklorid, 30 % isopropanol och 70 % etanol
För användning med (applikation) För snabb, effektiv infångning och mellanliggande proteinrening
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp Capto S Media
Flödeshastighet 700 cm/Ho μr
Partikelstorlek 90μ m
Höjd (engelska) Säng 7,87 tum
Höjd (metrisk) Säng 20 cm
Jonisk kapacitet 0,11 till 0,14 mM Na+/ml
Jonbytestyp Stark katjonbytare
Max. Tryck 300 kPa
Matris Mycket tvärbunden agaros med Dextran ytförlängare
pH-intervall 3 till 14
Förvaringsbuffert 20 % etanol, 0,2 M natriumacetat
Ligandtyp Sulfonatgruppen
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto S, 100 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol