Läs mer
Cytiva Capto S™ ImpAct Chromatography Media
Produktkod. 15341642 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 15341642
Brand: Cytiva 17371701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Capto S ImpAct är ett starkt katjonbyteskromatografimedium (harts) utvecklat för polering av monoklonala antikroppar (MAbs) och andra biomolekyler.
  • Hög bindningskapacitet, > 100 mg MAb/ml medium.
  • Effektivt aggregatavlägsnande vid hög belastning av monoklonala antikroppar.
  • Högupplöst polering baserad på det väletablerade Capto plattform.
  • Flexibilitet i designen tack vare ett stort driftsfönster av flödeshastigheter och bäddhöjder för enkel optimering och skalning.
  • Hög produktivitet som möjliggör kostnadseffektiv tillverkning.
  • Försörjningstrygghet och omfattande regelstöd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Capto S ImpAct kromatografimedia
Kvantitet 25 mL
Material Högflytande agaros
pH-intervall 4 till 12
Partikelstorlek 50 μm
Matris Jonbyteskromatografimedia
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto S ImpAct, 25 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.