Läs mer
Cytiva Capto S™ ImpAct Chromatography Media
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Beskrivning
- Hög bindningskapacitet, > 100 mg MAb/ml medium.
- Effektivt aggregatavlägsnande vid hög belastning av monoklonala antikroppar.
- Högupplöst polering baserad på det väletablerade Capto plattform.
- Flexibilitet i designen tack vare ett stort driftsfönster av flödeshastigheter och bäddhöjder för enkel optimering och skalning.
- Hög produktivitet som möjliggör kostnadseffektiv tillverkning.
- Försörjningstrygghet och omfattande regelstöd.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Capto S ImpAct kromatografimedia |
| Kvantitet | 25 mL |
| Material | Högflytande agaros |
| pH-intervall | 4 till 12 |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| Matris | Jonbyteskromatografimedia |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Capto S ImpAct, 25 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.