Läs mer
Cytiva Capto™ SP ImpRes BioProcess Media
Produktkod. 15707207 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. 15707207
Brand: Cytiva 17546810
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett starkt katjonbyte BioProcess medium för effektiv och kostnadseffektiv proteinrening.
  • Kemiskt stabil med vanligt använda vattenhaltiga buffertar
  • Hög tillverkningsproduktivitet
  • Sulfatgruppligand
  • Högflytande agarosmatris
  • Flexibel processdesign tack vare stort driftsfönster för flödeshastigheter och bäddhöjder
Undvik att använda oxidationsmedel och katjoniska rengöringsmedel
Utvecklad och stödd för storskalig kromatografi; används för mellanliggande renings- och poleringssteg med hög genomströmning av ett brett utbud av biomolekyler
Certifikat
Analyscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 mL
Stabilitet 1 M NaOH, 8 M urea, 6 M guanidinhydroklorid, 30 % isopropanol och 70 % etanol
För användning med (applikation) För storskalig rening av proteiner
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Bindande kapacitet >70 mg lysozym,> 95 mg BSA
Produkttyp Capto SP ImpRes Media
Flödeshastighet 220 cm/Ho μr
Partikelstorlek 36 till 44μ m
Höjd (engelska) Säng 7,87 tum
Höjd (metrisk) Säng 20 cm
Jonisk kapacitet 0,13 till 0,16 mM Hl+/ml
Inkluderar Analyscertifikat
Jonbytestyp Stark katjonbytare
Max. Tryck 300 kPa
Matris Högflödesagaros
pH-intervall 3 till 14
Förvaringsbuffert 20 % etanol, 0,2 M natriumacetat
Ligandtyp Sulfonatgruppen
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto SP ImpRes, 25 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol