Läs mer
Captopril Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Captopril Disulfide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1 |
| Formel vikt | 432.1389 |
| Procent renhet | >95% |