Läs mer
Captopril Disulfid, TRC
Produktkod. 18090010
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18090010 10 mg
18001120 5 mg
18021920 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18090010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17576010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64806-05-9
Molekylformel C18 H28 N2 O6 S2
Molekylvikt (g/mol) 432.55
Synonym 1,1'-[Disulfanediylbis-[(2S)-2-methyl-1-oxopropane-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidine-2-carboxylic] Acid, Captopril Imp. A (EP), Captopril Disulfide
IUPAC-namn (2S)-1-[(2S)-3-[[(2S)-3-[(2S)-2-karboxypyrrolidin-1-yl]-2-metyl-3-oxopropyl]disulfanyl]-2-metylpropanoyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER C[C@H](CSSC[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Captopril Disulfide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1
Formel vikt 432.1389
Procent renhet >95%