missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Captopril EP Impurity J (as Hydrate), Mikromol™
Beskrivning
Captopril EP Impurity J (as Hydrate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylcaptopril Hydrate |
| CAS | 801293-45-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetylcaptopril Hydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H17 N O4 S . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2S)-1-[(2S)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrate (Acetylcaptopril Hydrate), (2S)-1-[(2S)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrate, Captopril Imp. J (EP) as Hydrate, Acetylcaptopril Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO4S.H2O/c1-7(6-17-8(2)13)10(14)12-5-3-4-9(12)11(15)16;/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16);1H2/t7-,9+;/m1./s1 |
| LEDER | O.C[C@H](CSC(=O)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-1-[(2S)-3-acetylsulfanyl-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?