Läs mer
Captopril Ethyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30049151
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049151 100 mg
1 options
Produktkod. 30049151 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0067.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Captopril Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Captopril Ethyl Ester
CAS 86938-12-7
Analyt- eller komponentnamn Captopril Ethyl Ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H19 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-[(2S)-3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-Proline
InChI formel InChI=1S/C11H19NO3S/c1-3-15-11(14)9-5-4-6-12(9)10(13)8(2)7-16/h8-9,16H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+/m1/s1
LEDER CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](C)CS
IUPAC-namn etyl(2S)-1-[(2S)-2-metyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidin-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 245.34
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 245,1086 g/mol