Läs mer
Captopril Isopropyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30049161
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049161 100 mg
1 options
Produktkod. 30049161 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0067.20
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Captopril Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Captopril Isopropyl Ester
CAS 176036-42-3
Analyt- eller komponentnamn Captopril Isopropyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H21 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Captopril Isopropyl Ester, L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, 1-methylethyl ester, (S)- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C12H21NO3S/c1-8(2)16-12(15)10-5-4-6-13(10)11(14)9(3)7-17/h8-10,17H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1
LEDER CC(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](C)CS
IUPAC-namn propan-2-yl (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 259.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 259.1242 g/mol