missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Captopril Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Captopril Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Captopril Methyl Ester |
| CAS | 176036-41-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Captopril Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H17 N O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Captopril Methyl Ester, 1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline methyl ester, L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, methyl ester, (S)-, Captopril methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO3S/c1-7(6-15)9(12)11-5-3-4-8(11)10(13)14-2/h7-8,15H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](C)CS |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?