Läs mer
Captopril, Thermo Scientific™
Orally active inhibitor of angiotensin-converting enzyme
864.64 SEK - 8490.61 SEK
Kemiska identifierare
CAS 62571-86-2
Molekylformel C9H15NO3S
Molekylvikt (g/mol) 217.283
MDL-nummer MFCD00168073
InChI-nyckel FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Synonym captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril
PubChem CID 44093
ChEBI CHEBI:3380
IUPAC-namn (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
LEDER CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15435789
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63593.03
1g
864.64 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15445789
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63593.06
5g
2314.61 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15455789
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63593.14
25g
8490.61 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Captopril has also been shown to inhibit the formation of angiotensin II, a bioactive peptide that stimulates angiogenesis and increases microvessel density. Captopril demonstrates noncompetitive inhibition of tyrosinase monophenolase activity and competitive inhibition of diphenolase activity
Solubility
Soluble in water (160 mg/ml) at 25°C, sesame and corn oils (<1mg/mL) at 25°C, methanol (>100 mg/ml), ethanol (>100 mg/ml), isopropanol (>100 mg/ml), chloroform (>100 mg/ml), and dichloromethane (>100 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
62571-86-2
217.283
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
44093
(2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
C9H15NO3S
MFCD00168073
captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril
CHEBI:3380
CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O
Specifikationer
Captopril
C9H15NO3S
477887
captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
(2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
44093
217.29
62571-86-2
MFCD00168073
14,1774
Soluble in water (160mg/ml) at 25°C,sesame and corn oils (<1mg/ml) at 25°C,methanol (>100mg/ml),ethanol (>100mg/ml),isopropanol (>100mg/ml),chloroform (>100mg/ml),and dichloromethane (>100mg/ml).
CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O
217.283
CHEBI:3380
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H361-H317
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P333+P313-P363-P501c
H317-H318-H360D
missing translation for 'einecsNumber' : 263-607-1
missing translation for 'rtecsNumber' : UY0550000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer