Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAV9 Ligandläckage ELISA
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect AAV9 Ligandläckage ELISA är utformad för att detektera möjliga urlakade ligand av adenoassocierade virus (AAV) renade med hjälp av POROS CaptureSelect AAV9 Affinity Resin. Liganden, ett 13 kD rekombinant protein, kopplas genom flerpunktsfästning genom stabila amidbindningar för att ge hög kemisk stabilitet och lågt läckage. Även när den är kovalent fäst kan små mängder av affinitetsliganden läcka av från kromatografistödet och samelueras med det renade AAV.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. De CaptureSelect AAV9 Ligandläckage ELISA kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Analysera | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 analys |
| Mål | CaptureSelect AAV9 ligand |
| Typ | ELISA Utrustning |
| Formatera | Kit |