Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAVX Ligandläckage ELISA
Produktkod. 18476408 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 analys
10 analyser
Produktkod. 18476408
Brand: Thermo Scientific™ 810352210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAVX Ligandläckage ELISA är utformad för att detektera möjliga urlakade ligand av adenoassocierade virus (AAV) renade med hjälp av POROS CaptureSelect AAVX Affinity Matrix.
CaptureSelect AAVX Ligandläckage ELISA är utformad för att detektera möjliga urlakade ligand av adenoassocierade virus (AAV) renade med hjälp av POROS CaptureSelect AAVX Affinity Matrix. Liganden, ett 13-kD rekombinant protein, är kovalent kopplat för hög kemisk stabilitet och lågt läckage. Även när den är kovalent fäst kan små mängder av affinitetsliganden läcka av från kromatografistödet och samelueras med det renade AAV.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. POROS CaptureSelect AAVX Ligandläckage ELISA kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt.
Specifikationer
Innehåll och lagring 3 x 1 mL, förvara vid -5 °C till -30 °C.
Produktlinje CaptureSelect
Produkttyp ELISA Utrustning
Kvantitet 10 analyser
Frakt skick Torr is