Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAVX Ligandläckage ELISA
Produktkod. 30067389 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 analys
10 analyser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30067389 1 analys
18476408 10 analyser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30067389 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 810352201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11350.00 SEK
    10960.00 SEK / Paket med 1
    Save 390.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAVX Ligandläckage ELISA är utformad för att detektera möjliga urlakade ligand av adenoassocierade virus (AAV) renade med hjälp av POROS CaptureSelect AAVX Affinity Matrix.
CaptureSelect AAVX Ligandläckage ELISA är utformad för att detektera möjliga urlakade ligand av adenoassocierade virus (AAV) renade med hjälp av POROS CaptureSelect AAVX Affinity Matrix. Liganden, ett 13-kD rekombinant protein, är kovalent kopplat för hög kemisk stabilitet och lågt läckage. Även när den är kovalent fäst kan små mängder av affinitetsliganden läcka av från kromatografistödet och samelueras med det renade AAV.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. POROS CaptureSelect AAVX Ligandläckage ELISA kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt.
Specifikationer
Innehåll och lagring 3 x 0,1 mL, förvara vid -5 °C till -30 °C.
Produktlinje CaptureSelect
Kvantitet 1 analys
Frakt skick Torr is