Learn More
Beschreibung
CaptureSelect AAVX Ligandläckage ELISA är utformad för att detektera möjliga urlakade ligand av adenoassocierade virus (AAV) renade med hjälp av POROS CaptureSelect AAVX Affinity Matrix. Liganden, ett 13-kD rekombinant protein, är kovalent kopplat för hög kemisk stabilitet och lågt läckage. Även när den är kovalent fäst kan små mängder av affinitetsliganden läcka av från kromatografistödet och samelueras med det renade AAV.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. POROS CaptureSelect AAVX Ligandläckage ELISA kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt.
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | 3 x 0,1 mL, förvara vid -5 °C till -30 °C. |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 analys |
| Frakt skick | Torr is |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.