Learn More
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAVX Ligandläckage ELISA Utrustning
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
CaptureSelect AAVX Ligandläckage ELISA Kit är ett bruksfärdigt kit speciellt utformat för att detektera eventuell urlakad ligand som finns i adenoassocierade virus (AAV) renade med POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin. Även om liganden är kovalent kopplad, är det möjligt för liganden att läcka och samelueras med den renade AAV. Detta färdigmonterade kit består av en förbelagd anti-AAVX-ligandremsplatta, buffertar och optimala reaktionslösningar, vilket möjliggör en robust ELISA analys för att mäta potentiellt ligandläckage.
Nyckelfunktioner:
- Minskad analysdriftstid på grund av förbeläggning och förblockering av remsplattan
- Snabb och enkel att sätta upp analysprocedur
- Känslig och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml
De CaptureSelect AAVX Ligandläckage ELISA Kit kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt. Satsen är tillverkad i en ISO-certifierad tillverkningsanläggning och är ISO 9001-certifierad.
Spécification
Spécification
| Innehåll och lagring | •Förbelagd anti-AAVX-ligandremsplatta • Tvätt/spädningsbuffert (10X) • AAV-standard/beläggning och biotinreagenser • Streptavidin-HRP-konjugatreagens • TMB-substrat • Stoppa lösning Förvara vid 2 8 –°C. |
| Analysera | 96 brunnar |
| Detektionsmetod | ELISA |
| Frakt skick | 2 °C till 8 °C |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 kit |
| För användning med (applikation) | Detektion av eventuell urlakad ligand |
| Mål | Anti AAVX ligand |
| Typ | ELISA Utrustning |
| Formatera | 96-brunnars platta: 8-brunnars remsplatta, monterad 12 remsor per platta |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.