Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Antitrombin III affinitetsmatris
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Detta är en i en grupp CaptureSelect affinitetshartser för proteinrening utvecklade för enkel enstegsrening av en mängd olika humana plasma- och serumproteiner. Detta unika urval av affinitetsreningshartser kan rena proteiner eller andra icke-antikroppsbiomolekyler från antingen rekombinanta eller naturliga källor med en hög grad av affinitet och specificitet, och immobiliseras på en agarosbärare med hög kapacitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 10 mL |
| Typ | Bulk harts |
| Stationär fas | Anti-antitrombin III |