Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-Factor X konjugat
Produktkod. 18456398 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100μ g
500 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18456398 100μ g
30484857 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18456398 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7103702100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5770.00 SEK
    5550.00 SEK / 100µg
    Save 220.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-Factor X-konjugat består av ett 13-kDa rekombinant enkeldomän anti-Faktor X-antikroppsfragment kemiskt konjugerat till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos antikroppsfragmentet.
CaptureSelect Biotin Anti-Factor X-konjugat består av ett 13-kDa rekombinant anti-Factor X-antikroppsfragment på en domän som är kemiskt konjugerat till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos antikroppsfragmentet när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor. Detta konjugat låter dig detektera, kvantifiera och karakterisera den mänskliga koagulationsfaktor X och faktor Xa.
Antikroppsfragmentet binder specifikt till human Faktor X och dess aktiverade form Faktor Xa från plasma och rekombinanta källor. Det är mycket selektivt för human faktor X och Xa utan affinitet för andra humana plasmaproteiner. Liganden binder på ett kalciumberoende sätt, så fullständig frisättning av den bundna Faktor X- eller Faktor Xa-molekylen uppnås genom tillsats av kelatbildande medel som EDTA. Lämpliga bindnings- och målfrisättningsvillkor listas nedan:
  • Bindningsvillkor: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2 pH 7
  • Frisättningstillstånd: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA pH 7
Ansökningar om CaptureSelect Biotin Anti-Factor X Conjugate inkluderar ELISA immunoutfällning med streptavidin-kopplad Dynabeads , Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Koagulationsfaktor X är ett vitamin K-beroende, leverproducerat serinproteas som fungerar som det första enzymet i koagulationskaskaden för att bilda fibrin. Det är ett tvåkedjigt glykoprotein med en molekylvikt på cirka 59 kDa. Medan Faktor X normalt cirkulerar i plasman som en inaktiv molekyl, är aktiveringen av Faktor X involverad i både de inre och yttre koagulationsvägarna.
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment ( VHH ) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH -affinitetsliganden är ett 12 15 kDa –fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100μ g
Produkttyp Konjugera
Produktlinje CaptureSelect
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C).
Frakt skick Torr is
Etiketttyp Biotin& Analoger