Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-Factor X konjugat
Produktkod. 30484857 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100μ g
500 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484857 500 μg
18456398 100μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30484857 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7103702500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19785.00 SEK
    19480.00 SEK / 500µg
    Save 305.00 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-Factor X-konjugat består av ett 13-kDa rekombinant enkeldomän anti-Faktor X-antikroppsfragment kemiskt konjugerat till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos antikroppsfragmentet.
CaptureSelect Biotin Anti-Factor X-konjugat består av ett 13-kDa rekombinant anti-Factor X-antikroppsfragment på en domän som är kemiskt konjugerat till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos antikroppsfragmentet när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor. Detta konjugat låter dig detektera, kvantifiera och karakterisera den mänskliga koagulationsfaktor X och faktor Xa.
Antikroppsfragmentet binder specifikt till mänsklig Faktor X och dess aktiverade form Faktor Xa från plasma och rekombinanta källor. Den är mycket selektiv för human Faktor X och Xa utan affinitet för andra mänskliga plasmaproteiner. Liganden binder på ett kalciumberoende sätt, så full frisättning av den bundna Faktor X- eller Faktor Xa-molekylen uppnås genom tillsats av kelaterande medel som EDTA. Lämpliga bindnings- och målfrisättningsvillkor listas nedan:
  • Bindningstillstånd: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2 pH 7
  • Frisättningstillstånd: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA pH 7
Tillämpningar för CaptureSelect biotin anti-faktor X-konjugat inkluderar ELISA immunoprecipitation med streptavidinkopplade Dynabeads, Gyrolab-baserade™ immunoassays och detektionsplattformar utan märkning såsom de som bygger på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Koagulationsfaktor X är ett vitamin K-beroende, leverproducerat serinproteas som fungerar som det första enzymet i koaguleringskaskaden för att bilda fibrin. Det är ett tvåkedjigt glykoprotein med en molekylvikt på cirka 59 kDa. Medan Faktor X normalt cirkulerar i plasman som en inaktiv molekyl, är aktiveringen av Faktor X involverad i både de inre och extrinsiska koagulationsvägarna.
Djurets ursprungsuppgift
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomän-antikroppsfragment (VHH) skapade med en proprietär teknik. VHH-affinitetsliganden är ett 12 –15 kDa-fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämande regionerna (CDR) som utgör antigenbindande domänen, effektivt producerat i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500 μg
Produkttyp Konjugerade
Produktlinje CaptureSelect
Innehåll och lagring Förvara i frys (-5 °C till -30 °C).
Frakt skick Torr is
Etiketttyp Biotinanaloger &