Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-Factor X konjugat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect Biotin Anti-Factor X-konjugat består av ett 13-kDa rekombinant anti-Factor X-antikroppsfragment på en domän som är kemiskt konjugerat till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos antikroppsfragmentet när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor. Detta konjugat låter dig detektera, kvantifiera och karakterisera den mänskliga koagulationsfaktor X och faktor Xa.
Antikroppsfragmentet binder specifikt till human Faktor X och dess aktiverade form Faktor Xa från plasma och rekombinanta källor. Det är mycket selektivt för human faktor X och Xa utan affinitet för andra humana plasmaproteiner. Liganden binder på ett kalciumberoende sätt, så fullständig frisättning av den bundna Faktor X- eller Faktor Xa-molekylen uppnås genom tillsats av kelatbildande medel som EDTA. Lämpliga bindnings- och målfrisättningsvillkor listas nedan:
- Bindningsvillkor: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2 pH 7
- Frisättningstillstånd: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA pH 7
Ansökningar om CaptureSelect Biotin Anti-Factor X Conjugate inkluderar ELISA immunoutfällning med streptavidin-kopplad Dynabeads , Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Koagulationsfaktor X är ett vitamin K-beroende, leverproducerat serinproteas som fungerar som det första enzymet i koagulationskaskaden för att bilda fibrin. Det är ett tvåkedjigt glykoprotein med en molekylvikt på cirka 59 kDa. Medan Faktor X normalt cirkulerar i plasman som en inaktiv molekyl, är aktiveringen av Faktor X involverad i både de inre och yttre koagulationsvägarna.
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment ( VHH ) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH -affinitetsliganden är ett 12 15 kDa –fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100μ g |
| Produkttyp | Konjugera |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Frakt skick | Torr is |
| Etiketttyp | Biotin& Analoger |