Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-FIX konjugat
Produktkod. 18476778 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100μ g
500μ g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18476778 100μ g
18426538 500μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18476778 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7103002100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4815.00 SEK
    4630.00 SEK / 100µg
    Save 185.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-FIX-konjugat består av ett 13 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment (VHH-affinitetsligand) med hög affinitet och selektivitet för både rekombinant och plasmahärledd human faktor IX (FIX).
CaptureSelect Biotin Anti-FIX-konjugat består av ett 13 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment (VHH-affinitetsligand) med hög affinitet och selektivitet för både rekombinant och plasmahärledd human faktor IX (FIX). Affinitetsliganden är kemiskt konjugerad till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos liganden när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor.
De CaptureSelect Biotin Anti-FIX Conjugate låter dig:
  • Detektera, kvantifiera och karakterisera rekombinant och plasmahärledd human FIX
Ansökningar om CaptureSelect Biotin Anti-FIX konjugat inkluderar ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Biotin Anti-FIX konjugat
Konjugera Biotin och andra haptener
Kvantitet 100μ g
Produktlinje CaptureSelect
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C).