Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-Gonadotropin konjugat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect Biotin Anti-Gonadotropin Conjugate består av ett 13 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment ( VHH affinitetsligand) som specifikt binder med hög affinitet och selektivitet till alfakedjan av humana gonadotropiner. Denna grupp av humana glykoproteinhormoner inkluderar humant koriongonadotropin (HCG), luteiniserande hormon (LH), sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) och follikelstimulerande hormon (FSH), som alla har en identisk alfakedjesubenhet.
Affinitetsliganden är kemiskt konjugerad till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos liganden när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor. Detta konjugat låter dig detektera, kvantifiera och karakterisera inhemska och rekombinanta humana gonadotropiner.
Ansökningar om CaptureSelect Biotin Anti-Gonadotropin Conjugate inkluderar ELISA , immunoutfällning med streptavidin-kopplade DynaBeads, Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfri detektion med hjälp av plattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment ( VHH ) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH -affinitetsliganden är ett 12 15 kDa –fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Etiketttyp | Biotin och analoger |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Målarter | Människa |
| Ligandtyp | Antikropp |
| Kvantitet | 100μ g |