Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-HGH konjugat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect Biotin Anti-hGH-konjugat består av ett 13 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment ( VHH -affinitetsligand) med hög affinitet och selektivitet för både rekombinant och naturligt framställt humant tillväxthormon (hGH). Affinitetsliganden är kemiskt konjugerad till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos liganden när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor.
De CaptureSelect Biotin Anti-hGH Conjugate låter dig:
- Upptäck, kvantifiera och karakterisera rekombinant och naturligt framställt hGH
Ansökningar om CaptureSelect Biotin Anti-hGH konjugat inkluderar ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment ( VHH ) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH -affinitetsliganden är ett 12 15 kDa –fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 500μ g |
| Typ | Ligandkonjugat |
| Etikett eller färgämne | Biotin& Andra Haptens |
| Ligandtyp | Antikropp |