Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgA konjugat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect Biotin Anti-IgA-konjugat består av ett 14 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment ( VHH -affinitetsligand) som specifikt binder tillα -kedja av alla humana IgA-antikroppar (Fc-domän). Affinitetsliganden är kemiskt konjugerad till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos liganden när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor.
De CaptureSelect Biotin Anti-IgA Conjugate låter dig:
- Detektera, kvantifiera och karakterisera alla humana IgA-antikroppar, inklusive monomer IgA-1 och IgA-2, dimer IgA (sekretorisk och icke-sekretorisk) och rekombinanta IgA monoklonala antikroppar, såväl som total IgA i humana plasma- och/eller serumprover
- Undvik korsbindning med andra isotyper, såsom IgG, IgM, IgD och IgE, fria lätta kedjor eller IgA från nötkreaturskällor som t.ex. FCS
Ansökningar om CaptureSelect Biotin Anti-IgA konjugat inkluderar ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment ( VHH ) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH -affinitetsliganden är ett 12 15 kDa –fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -5 °C till -30 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 100μ L |
| Mål | IgA |
| Typ | Konjugera |
| Etikett eller färgämne | Biotin& Andra Haptens |
| Ligandtyp | Antikropp |