Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG-CH1 konjugat
Produktkod. 18446708 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100μ g
500μ g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18446708 100μ g
18406548 500μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18446708 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7103202100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4920.00 SEK
    4635.00 SEK / 100µg
    Save 285.00 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG-CH1-konjugat består av ett 14 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment ( VHH -affinitetsligand) som specifikt binder till CH1-domänen av alla fyra humana IgG-subklasser.
CaptureSelect Biotin Anti-IgG-CH1-konjugat består av ett 14 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment ( VHH -affinitetsligand) som specifikt binder till CH1-domänen av alla fyra humana IgG-subklasser. Affinitetsliganden är kemiskt konjugerad till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos liganden när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor.
De CaptureSelect Biotin Anti-IgG-CH1 Conjugate låter dig
  • Detektera, kvantifiera och karakterisera alla humana IgG-antikroppar (underklass 1 till 4) och Fab-fragment därav, oberoende av lättkedjetyp, och totalt IgG i humana plasma- och/eller serumprover
  • Undvik korsbindning med andra isotyper, såsom IgA, IgM, IgD och IgE, fria lätta kedjor eller IgG från muskällor eller bovina källor som t.ex. FCS
  • Screen antikropp-antigen-interaktioner —biotin anti-IgG-CH1 bildar ett stabilt [lågt k(diss)]-komplex med humana IgG-antikroppar genom bivalent bindning
Ansökningar om CaptureSelect Biotin Anti-IgG-CH1 konjugat inkluderar ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment ( VHH ) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH -affinitetsliganden är ett 12 15 kDa –fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid -5 °C till -30 °C.
Form Vätska
Produktlinje CaptureSelect
Kvantitet 100μ g
Mål IgG-CHl
Typ Konjugera
Etikett eller färgämne Biotin& Andra Haptens
Ligandtyp Antikropp