Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG-Fc (Multi-species) konjugat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect Biotin Anti-IgG-Fc (ms)-konjugat består av ett 13 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment ( VHH -affinitetsligand) som specifikt binder till Fc-delen av IgG från flera arter. Affinitetsliganden är kemiskt konjugerad till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos liganden när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor.
De CaptureSelect Biotin Anti-IgG-Fc (ms) konjugat låter dig:
- Detektera, kvantifiera och karakterisera IgG-antikroppar från flera arter (alla underklasser, IgG-specifika), multi-arts IgG-härledda Fc-fusionsproteiner, rekombinanta IgG-antikroppar och totalt IgG i plasma- och/eller serumprover
- Undvik korsbindning med andra isotyper, såsom IgA och IgM
Ansökningar om CaptureSelect Biotin Anti-IgG-Fc (ms) konjugat inkluderar ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment ( VHH ) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH -affinitetsliganden är ett 12 15 kDa –fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -5 °C till -30 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 100μ g |
| Mål | IgG (Fc-region) |
| Typ | Konjugera |
| Etikett eller färgämne | Biotin& Andra Haptens |
| Ligandtyp | Antikropp |