Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG4 (humant) konjugat
Produktkod. 18466618 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100μ g
500μ g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18466618 100μ g
18406468 500μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18466618 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7102902100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4820.00 SEK
    4635.00 SEK / 100µg
    Save 185.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG4 (Hu)-konjugat består av ett 12 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment (VHH-affinitetsligand) som specifikt binder till Fc-delen av den humana IgG4-subklassen.
CaptureSelect Biotin Anti-IgG4 (Hu)-konjugat består av ett 12 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment (VHH-affinitetsligand) som specifikt binder till Fc-delen av den humana IgG4-subklassen. Affinitetsliganden är kemiskt konjugerad till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos liganden när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor.
De CaptureSelect Biotin Anti-IgG4 (Hu) konjugat låter dig:
  • Detektera, kvantifiera och karakterisera humana IgG4-antikroppar
  • Undvik korsbindning med andra IgG-underklasser som IgG1, 2 och 3 och isotyper som IgM och IgA inklusive IgG från nötkreaturskällor som t.ex. FCS
Ansökningar om CaptureSelect Biotin Anti-IgG4 (Hu) konjugat inkluderar ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Biotin Anti-IgG4 konjugat
Konjugera Biotin och andra haptener
Kvantitet 100μ g
Produktlinje CaptureSelect
Form Vätska
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C).