Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-LC-kappa (humant) konjugat
Produktkod. 18496808 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100μ g
500μ g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18496808 500μ g
18456438 100μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18496808 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7103272500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17265.00 SEK
    16300.00 SEK / 500µg
    Save 965.00 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-LC-kappa (Hu)-konjugat består av ett 13 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment (VHH-affinitetsligand) som specifikt binder till den konstanta domänen av mänskliga lätta kappa-kedjor.
CaptureSelect Biotin Anti-LC-kappa (Hu)-konjugat består av ett 13 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment (VHH-affinitetsligand) som specifikt binder till den konstanta domänen av mänskliga lätta kappa-kedjor. Affinitetsliganden är kemiskt konjugerad till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos liganden när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor.
De CaptureSelect Biotin Anti-LC-kappa (Hu) konjugat låter dig:
  • Detektera, kvantifiera och karakterisera alla humana antikroppsisotyper och subklasser (till exempel IgG1 till 4, IgM, IgA, IgD och IgE), och Fab-fragment därav, som innehåller en lätt kappakedja; såväl som rekombinanta humana Fab-fragment och/eller Fab- och Fab2-fragment erhållna efter papain- eller pepsindigestion
  • Undvik korsbindning med humana antikroppar som har en lätt lambdakedja eller IgG från nötkreaturskällor som t.ex. FCS
  • Screen antikropp-antigen-interaktioner —biotin anti-LC-kappa (Hu) bildar ett stabilt [lågt k(diss)]-komplex med till exempel humana IgG-antikroppar genom bivalent bindning
Ansökningar om CaptureSelect Biotin Anti-LC-kappa (Hu) konjugat inkluderar ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Biotin Anti-LC-kappa konjugat
Konjugera Biotin och andra haptener
Kvantitet 500μ g
Produktlinje CaptureSelect
Form Vätska
Mål Kappa Ljuskedja
Innehåll och lagring Förvaras vid -5 °C till -30 °C.