Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-LC-kappa (murin) konjugat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect Biotin Anti-LC-kappa (mur) konjugat består av ett 13 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment ( VHH affinitetsligand) som specifikt binder till den konstanta domänen av kappa lätta kedjor av mus- och råttantikroppar. Affinitetsliganden är kemiskt konjugerad till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos liganden när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor.
De CaptureSelect Biotin Anti-LC-kappa (mur) konjugat låter dig:
- Detektera, kvantifiera och karakterisera alla mus- och råttantikroppisotyper och subklasser (till exempel IgG1 till 3, IgM och IgA), och alla Fab-fragment därav, som innehåller en lätt kappakedja; såväl som Fab- och/eller Fab2-fragment erhållna efter papain- eller pepsindigestion
- Undvik korsbindning med IgG från nötkreaturskällor som t.ex FCS
- Screen antikropp-antigen interaktioner —biotin anti-LC-kappa (mur) bildar ett stabilt [lågt k(diss)] komplex med mus- och råttantikroppar genom multivalent bindning
Ansökningar om CaptureSelect Biotin Anti-LC-kappa (mur) konjugat inkluderar ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment ( VHH ) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH -affinitetsliganden är ett 12 15 kDa –fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -5 °C till -30 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 100μ g |
| Mål | Kappa Ljuskedja |
| Typ | Konjugera |
| Etikett eller färgämne | Biotin& Andra Haptens |
| Ligandtyp | Antikropp |