Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-LC-lambda (humant) konjugat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect Biotin Anti-LC-lambda (Hu) konjugat består av ett 13 kDa rekombinant enkeldomän antikroppsfragment ( VHH affinitetsligand) som specifikt binder till den konstanta domänen av mänskliga lätta lambdakedjor. Affinitetsliganden är kemiskt konjugerad till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos liganden när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor.
De CaptureSelect Biotin Anti-LC-lambda (Hu) konjugat låter dig:
- Detektera, kvantifiera och karakterisera alla humana antikroppsisotyper och subklasser (till exempel IgG1 till 4, IgM, IgA, IgD och IgE), och Fab-fragment därav, som innehåller en lätt lambdakedja; såväl som rekombinanta humana Fab-fragment och/eller Fab- och Fab2-fragment erhållna efter papain- eller pepsindigestion
- Undvik korsbindning med humana antikroppar som har en kappa lätt kedja eller IgG från till exempel mus, råtta eller kanin
- Screen antikropp-antigen-interaktioner —biotin anti-LC-lambda (Hu) bildar ett stabilt [lågt k(diss)]-komplex med till exempel humana IgG-antikroppar genom bivalent bindning
Ansökningar om CaptureSelect Biotin Anti-LC-lambda (Hu) konjugat inkluderar ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment ( VHH ) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH -affinitetsliganden är ett 12 15 kDa –fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -5 °C till -30 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 100μ g |
| Mål | Lambda Ljuskedja |
| Typ | Konjugera |
| Etikett eller färgämne | Biotin& Andra Haptens |
| Ligandtyp | Antikropp |