Description
CaptureSelect CD81 magnetiska agarospärlor är högkapacitets- och högkapacitetspartiklar med magnetisk affinitet för exosomrening med hjälp av manuella eller robotiserade magnetiska separatorer. CaptureSelect CD81-affinitetsliganden känner igen tetraspaninproteinet CD81 på ytan av mänskliga extracellulära vesiklar (EV) som exosomer, vilket möjliggör rening av CD81-uttryckande exosomer. CD81-uttryckande exosomer kan direkt isoleras från komplexa källmaterial i ett enda steg med hög renhet och utflöd.
Funktioner hos CaptureSelect CD81 Magnetic Agarose Beads inkluderar:
- Enstegs-exprimering av exosom på människans CD81 med hög renhet från rå cellklarifierad supernatant, TFF-koncentrerade celllysater och blodplasma
- Kompatibel med manuella och automatiserade arbetsflöden, t.ex. KingFisher instrument
- Kort drifttid
- Ingen provutspädning krävs under isolering; upprepad provladdning är möjlig
- Relativt mild eluation vid pH 9, vilket resulterar i effektiv frisättning av exosomer från de magnetiska pärlorna.
- Icke-animaliskt härlett
Fri från animaliska komponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomän-antikroppsfragment (VHH) skapade med en proprietär teknik. VHH-affinitetsliganden är ett 12 – 15 kDa-fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämande regionerna (CDR) som utgör antigenbindande domänen, effektivt producerat i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från animaliska komponenter (fri från animaliskt ursprung).
Huvudsakliga egenskaper
Matris: 6 % korslänkad magnetiserad agarose
Genomsnittlig partikelstorlek: 25–30 μm
Fjädring: 25% slurry
Ligand: CaptureSelect CD81-affinitetsligand
Bindningskapacitet: uppskattad till ≥ 1 x 10EV/ml magnetisk pärlslurry
Elutionsförhållanden: 50 mM Tris, 1 M arginin, pH 9
Formuleringsbuffert: Tris-buffrad saltlösning, 0,05 %, Tween 20 0,05 % natriumazid
Specifications
Specifications
| Formulering | 25% (v/v) slurry i Tris buffrad saltlösning med 0,05% Tween 20 och 0,05% natriumazid |
| Matris | 6% tvärbunden magnetiserad agaros |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 25 till 30μ m |
| Form | Hartsuppslamning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 x 50 mL |
| Typ | Magnetisk agarospärla |
| Ligandtyp | CD81-affinitetsligand |
| Show More |