Beskrivning
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix är den förbättrade versionen av CaptureSelect IgG-CH1 affinitetsmatris. Specificiteten är densamma, men den har ett bredare elueringsintervall (pH 3,0-4,5), ökad bindningskapacitet och förbättrad stabilitet vid högre pH.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix känner igen CH1-domänen för mänskliga IgG-antikroppar, vilket möjliggör rening av alla underklasser (1, 2, 3 och 4) av mänskliga IgG- och Fab-fragment, oberoende av lättkedjeisotyp och källmaterial.
CaptureSelect CH1-XL:s affinitetsmatrisfunktioner inkluderar:
- Plattformsmetod för rening av IgG:er och deras Fab-fragment direkt från komplexa källmaterial i ett enda steg med hög renhet och utbyte
- Elution möjlig vid pH 4,0 – 4,5 med 50 mM acetatbuffert
- Ingen samrening av överproducerad fri ljuskedja på grund av selektivitet för CH1-domänen
- Ingen bindning till nötkreatursantikroppar, så närvaro av fosterserum är inget problem
- Utmärkt skalbarhet
- Icke-animaliskt härlett
Fri från animaliska komponenter
CaptureSelect produkterna innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomän-antikroppsfragment (VHH) skapade med en proprietär teknik. VHH-affinitetsliganden är ett fragment på 12 till 15 kDa som omfattar de tre komplementaritetsbestämande regionerna (CDR) som utgör antigenbindande domänen, effektivt producerat i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper:
- Matrix: agarosbaserat, epoxidaktiverad
- Genomsnittlig partikelstorlek: 65 μm
- Ligand: CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
- Ligandkopplingsmetod: epoxidkoppling
- Bindningskapacitet: >15 mg/ml mänskligt Fab-fragment beroende på flödeshastighet, kolonnehöjd, kontakttid. För humaniserade Fabs kan lägre kapaciteter observeras.
- Elutionsförhållanden: 100 mM glycinbuffert, pH 3,0; 50 mM acetatbuffert, pH 4,0 – 4,5
- Flöde: 50 – 200 cm/h (upp till 2 bar)
- Formuleringsbuffert: 20 % (v/v) etanol
Specifications
Specifications
| Flödeshastighet | 50 till 200 cm/h. (Upp till 2 bar) |
| Matris | Agarosbaserad, epoxidaktiverad |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Partikelstorlek | 65μ m |
| Form | Agarospärla |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 5 mL |
| Ligandtyp | CH1-XL affinitetsligand |
| Stationär fas | Anti-IgG-CH1 |
| Show More |