Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Ligandläckage ELISA
Produktkod. 18466748 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 analys
10 analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18466748 1 analys -
18426558 10 analyser Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18466748 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 810346201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11350.00 SEK
    10960.00 SEK / Paket med 1
    Save 390.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Ligandläckage ELISA Satsen är utformad för att detektera eventuell urlakad ligand av antikroppar eller antikroppsfragment renade med hjälp av CaptureSelect CH1-XL Affinitetsmatris.
CaptureSelect CH1-XL Ligandläckage ELISA Satsen är utformad för att detektera eventuell urlakad ligand av antikroppar eller antikroppsfragment renade med hjälp av CaptureSelect CH1-XL Affinitetsmatris. Liganden, ett 14-kD rekombinant protein, är kovalent kopplat för hög kemisk stabilitet och lågt läckage. Även när den är kovalent fäst kan små mängder av affinitetsliganden läcka ut från kromatografistödet och samelueras med proteinet.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. De CaptureSelect CH1-XL Ligandläckage ELISA Kit kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med utvecklingen av en optimal reningsprocess och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar och slutprodukt.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C).
Detektionsmetod Absorbance at 450 nm
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produktlinje CaptureSelect
Produkttyp ELISA Sats
Provtyp Ligand Leachate
Målarter Not Applicable
Kvantitet 1 analys
Frakt skick Torr is
Mål CaptureSelect CH1-XL Affinity Ligand
Detektionsgräns 1 ng/mL
Formatera Sats