Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Magnetiska agarospärlor
Produktkod. 18406408 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
50 mL
Produktkod. 18406408
Brand: Thermo Scientific™ 2883462005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Magnetic Agarose Beads är magnetiska affinitetspartiklar med hög kapacitet och hög genomströmning för antikroppsrening med manuella eller robotiska magnetiska separatorer.
CaptureSelect CH1-XL Magnetic Agarose Beads är magnetiska affinitetspartiklar med hög kapacitet och hög genomströmning för antikroppsrening med manuella eller robotiska magnetiska separatorer. De CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand känner igen CH1-domänen av humant IgG, vilket möjliggör rening av alla underklasser (1, 2, 3 och 4) av humana IgG- och Fab-fragment, oberoende av lättkedjeisotypen och källmaterialet. På grund av selektivitet för CH1-domänen kommer ingen samrening av fria lätta kedjor att ske. IgG- och Fab-fragment kan isoleras direkt från komplexa källmaterial i ett enda steg med hög renhet och utbyte.
Funktioner av CaptureSelect CH1-XL Magnetic Agarose Beads inkluderar:
  • Enstegs human IgG-rening med hög renhet, från råmaterial
  • Kompatibel med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. Thermo Scientific KingFisher-instrument)
  • Kort drifttid
  • Mild eluering vid pH 4
  • Ingen provspädning krävs under isolering, upprepad provladdning är möjlig
  • Ingen bindning till bovina antikroppar, vilket tillåter användning av fetalt bovint serum i provmaterialet
  • Icke från djur
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper:
  • Matris: 6 % tvärbunden magnetiserad agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 25 30–μ m
  • Suspension: 25% slurry
  • Ligand:CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
  • Bindningskapacitet:> 4 mg IgG/ml slurry
  • Elueringsbetingelser: 50 mM natriumacetat, pH 4,0/0,1 M glycin, pH 3,0
Specifikationer
Bindande kapacitet >4 mg IgG/ml slurry
Matris 6% tvärbunden magnetiserad agaros
Partikelstorlek ∼30μ m
Form Hartsuppslamning
Produktlinje CaptureSelect™
Kvantitet 5 mL
Typ Magnetisk agarospärla
Ligandtyp CH1-XL affinitetsligand