Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Magnetiska agarospärlor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect CH1-XL Magnetic Agarose Beads är magnetiska affinitetspartiklar med hög kapacitet och hög genomströmning för antikroppsrening med manuella eller robotiska magnetiska separatorer. De CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand känner igen CH1-domänen av humant IgG, vilket möjliggör rening av alla underklasser (1, 2, 3 och 4) av humana IgG- och Fab-fragment, oberoende av lättkedjeisotypen och källmaterialet. På grund av selektivitet för CH1-domänen kommer ingen samrening av fria lätta kedjor att ske. IgG- och Fab-fragment kan isoleras direkt från komplexa källmaterial i ett enda steg med hög renhet och utbyte.
Funktioner av CaptureSelect CH1-XL Magnetic Agarose Beads inkluderar:
- Enstegs human IgG-rening med hög renhet, från råmaterial
- Kompatibel med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. Thermo Scientific KingFisher-instrument)
- Kort drifttid
- Mild eluering vid pH 4
- Ingen provspädning krävs under isolering, upprepad provladdning är möjlig
- Ingen bindning till bovina antikroppar, vilket tillåter användning av fetalt bovint serum i provmaterialet
- Icke från djur
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper:
- Matris: 6 % tvärbunden magnetiserad agaros
- Genomsnittlig partikelstorlek: 25 30–μ m
- Suspension: 25% slurry
- Ligand:CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
- Bindningskapacitet:> 4 mg IgG/ml slurry
- Elueringsbetingelser: 50 mM natriumacetat, pH 4,0/0,1 M glycin, pH 3,0
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | 25% (v/v) slurry i Tris buffrad saltlösning med 0,05% Tween 20 och 0,05% natriumazid |
| Matris | 6% tvärbunden magnetiserad agaros |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Frakt skick | Våt is |
| Partikelstorlek | 25 till 30μ m |
| Form | Hartsuppslamning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 mL |
| Typ | Magnetisk affinitetskula |
| Ligandtyp | CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand |
| Visa mer |