Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ Färdigpackad kolumn
Produktkod. 18446428 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kolumnkapacitet:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kolumnkapacitet
18446428 5 mL
18416478 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18446428 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5943462005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15205.00 SEK
    14680.00 SEK / 5ml
    Save 525.00 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ kolonner är designade för hartsscreening i bänkskala, processutveckling och provberedning.
CaptureSelect CH1-XL MiniChrom™ kolonner är designade för hartsscreening i bänkskala, processutveckling och provberedning.
Dessa förpackade kolonner är redo att kopplas ihop och har följande funktioner:
  • Mått på 1 ml (0,8 x 2 cm) och 5 ml (0,8 x 10 cm)
  • Direkt anslutning till standardkromatografisystem
  • Fylld med CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix, som erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
1 ml-kolonnerna kan användas för snabba screeningar av applikationsgenomförbarhet och laboratorieskalsrening på en bekväm och lättanvänd förpackad kolonn. Den 10 cm höga bädden på 5 ml-kolonnerna möjliggör initial processutveckling på bänkskala.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix känner igen CH1-domänen för mänskliga IgG-antikroppar, vilket möjliggör rening av alla Fab-fragment, oberoende av lättkedjetyp (kappa eller lambda) och utan bindning av överuttryckta lättkedje- och lättkedjedimerer. Dessutom kan den användas för rening av mänskliga IgG:er från alla fyra underklasser (1, 2, 3 och 4).
Egenskaper hos denna affinitetsmatris inkluderar:
  • Plattformsmetoden för rening av högkvalitativa och korrekt sammansatta mänskliga Fab-fragment
  • Ingen samrening av överuttryckta fria lättkedjor på grund av selektivitet för CH1-domänen
  • Elution möjlig vid pH 4,0 – 4,5 med 50 mM acetatbuffert
  • Faustisk rengöring med upp till 50 mM NaOH
  • Utmärkt skalbarhet
  • Ingen korsbindning till nötkreaturs IgG, därför är närvaro av fosterserum inte ett problem
Fri från animaliska komponenter
CaptureSelect produkterna innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomän-antikroppsfragment (VHH) skapade med en proprietär teknik. VHH-affinitetsliganden är ett fragment på 12 till 15 kDa som omfattar de tre komplementaritetsbestämande regionerna (CDR) som utgör antigenbindande domänen, effektivt producerat i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper:
  • Matrix: agarosbaserat, epoxidaktiverad
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 65 μm
  • Ligand: CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
  • Ligandkopplingsmetod: epoxidkoppling
  • Bindningskapacitet: >15 mg/ml mänskligt Fab-fragment, beroende på flödeshastighet, kolonnehöjd och kontakttid. Observera att humaniserade Fab-fragment kan ha lägre kapacitet.
  • Elutionsförhållanden: 100 mM glycinbuffert, pH 3,0; 50 mM acetatbuffert, pH 4,0 - 4,5
  • Kolonnemått: 1 ml (0,8 x 2 cm) och 5 ml (0,8 x 10 cm)
  • Flödesegenskaper: 75 – 150 cm/h (upp till 2 bar)
  • Formuleringsbuffert: 20 % (v/v) etanol
Specifikationer
Flödeshastighet 75 till 150 cm/timme. (Upp till 2 bar)
Porstorlek Ej tillämpligt
Stationär fas CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
Kolumnkapacitet 5 mL
Längd (metrisk) 10 cm
Kvantitet 1 kolumn
Partikelstorlek 65 μm
För användning med (utrustning) Kromatografisystem
Typ Affinitetskolumn
Diameter (metrisk) Inre 0.8 cm
Innehåll och lagring Förvara vid 2°till 8°grader. Skydda mot ljus. Frys inte.
Bindande kapacitet >15 mg/ml mänskligt Fab-fragment
Produktlinje CaptureSelect
Ligandtyp CH1-XL affinitetsligand
Matris Agaros
Frakt skick Våt is
Kolumnformat Förpackad
Sängvolym 5 mL