Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Färdigpackad kolumn
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix är en förbättrad version av CaptureSelect IgG-CH1 affinitetsmatris, med ett bredare elueringsintervall (pH 3,–0 4,5), ökad bindningskapacitet och förbättrad stabilitet vid högre pH, erbjuds här i förpackat format.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix känner igen CH1-domänen av humana IgG-antikroppar, vilket möjliggör rening av alla underklasser (1, 2, 3 och 4) av humana IgG- och Fab-fragment, oberoende av lättkedjeiso-typen och oberoende av källmaterialet. På grund av dess unika selektivitet för CH1-domänen kommer ingen samrening av fria lättkedjeföroreningar att ske. Eftersom ingen korsbindning observeras för bovint IgG, kan produkten användas för rening av IgG och antikroppsfragment i närvaro av fetalt kalvserum.
Affinitetsmatrisen erbjuds i ett förpackat format och består av 5 x 1 mL eller 1 x 5 mL kolonner med anslutningar, som är kompatibla med standardkromatografiutrustning.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C). |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 5 x 1 ml kolumner |
| Typ | Färdigpackad kolonn |
| Ligandtyp | CH1-XL ligand |
| Stationär fas | CH1-XL |