Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXP Affinitetsmatris
Produktkod. 18486488 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18486488 5 mL
18486398 10 mL
18426448 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18486488 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1943712005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10205.00 SEK
    9850.00 SEK / 5ml
    Save 355.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXP Affinity Matrix är nästa generation CaptureSelect FcXL-matris, speciellt designad för högre bindningskapacitet.
CaptureSelect FcXP Affinity Matrix är nästa generation CaptureSelect FcXL-matris, speciellt designad för högre bindningskapacitet. Selektiviteten förblir identisk; liganden känner igen CH3-domänen för alla humana IgG-subklasser (IgG1, 2, 3 och 4), samtidigt som elueringsegenskaperna för CaptureSelect FcXL Affinity Matrix, men bindningskapaciteten ökar (> 40 g IgG/L).
Funktioner i denna affinitetsmatris inkluderar:
  • Mild eluering, vilket gör den lämplig för Fc-fusionsproteiner
  • Människospecifik, ingen bindning till bovina antikroppar
  • Utmärkt skalbarhet
  • Icke-animaliskt härledd
CaptureSelect FcXP Affinity Matrix kan användas för rening av IgG- och Fc-fusionsproteiner direkt från komplexa källmaterial och möjliggör en robust och effektiv reningsprocess med utmärkt renhet som erhålls i ett steg.
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper:
  • Matris: agarosbaserad, epoxidaktiverad
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 65± 10μ m
  • Ligand:CaptureSelect FcXP affinitetsligand
  • Ligandkopplingsmetod: epoxidkoppling
  • Bindningskapacitet: 40 –50 g IgG/L harts beroende på flödeshastighet, kolonnhöjd och kontakttid
  • Elueringsbetingelser: 20 mM citronsyra eller ättiksyra, pH 3 –4, eller 100 mM Tris, 2,0 M MgCl2 , 40 % (v/v) propylenglykol, pH 7
  • Flödesegenskaper: 50 200 –cm/h (upp till 2 bar)
  • Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
Specifikationer
Flödeshastighet 50 till 200 cm/h. (Upp till 2 bar)
Matris Agarosbaserad, epoxidaktiverad
Innehåll och lagring • Operating Temperature: 2°C to 25°C
• Short-term Storage: 2°C to 25°C, avoid direct exposure to sunlight
• Long-term Storage: 2°C to 8°C, protected from light
Partikelstorlek 65± 10μ m
Form Hartsuppslamning
Produktlinje CaptureSelect
Kvantitet 5 mL
Typ Affinitetsmatrix
Ligandtyp FcXP affinitetsligand
Bindande kapacitet 40 till 50 g IgG/L harts