Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXP MiniChrom™ Färdigpackad kolumn
Produktkod. 18416618 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
18416618 1 mL
30276437 5 mL
2 options
Produktkod. 18416618
Brand: Thermo Scientific™ 5943712001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXP MiniChrom™ kolonner är designade för hartsscreening i bänkskala, processutveckling och provberedning.
CaptureSelect FcXP MiniChrom™ kolonner är designade för hartsscreening i bänkskala, processutveckling och provberedning.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
  • Mått: 0,8 x 2 cm (1 mL), 0,8 x 10 cm (5 mL)
  • Direkt anslutning till standard kromatografisystem
  • Packad med CaptureSelect FcXP Affinity Matrix, erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet
Kolumnerna på 1 ml kan användas för snabba screeningar av applikationsmöjlighet och rening i laboratorieskala på en bekväm och lättanvänd förpackad kolonn. 10-cm bäddhöjden på 5-ml-kolonnerna möjliggör initial processutveckling i bänkskala.
CaptureSelect FcXP Affinity Matrix känner igen CH3-domänen för alla humana IgG-subklasser (IgG1, 2, 3 och 4), vilket möjliggör rening av alla IgG-subklasser och Fc-fusionsproteiner direkt från komplexa källmaterial i en robust och effektiv reningsprocess med utmärkt renhet erhållen i ett enda steg.
Funktioner i FcXP affinitetsmatrisen inkluderar:
  • Mild eluering, vilket gör den lämplig för Fc-fusionsproteiner
  • Enstegsrening från råmaterial med hög renhet och utbyte
  • Humanspecifik, ingen bindning till bovina antikroppar
  • Utmärkt skalbarhet
  • Inte –från djur
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper
  • Matris: agarosbaserad, epoxidaktiverad
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 65± 10μ m
  • Ligand:CaptureSelect FcXP affinitetsligand
  • Ligandkoppling: Epoxidkoppling
  • Bindningskapacitet: 40-50 g IgG/L harts beroende på flödeshastighet, kolonnhöjd och kontakttid
  • Elueringsförhållanden: 20 mM citronsyra eller ättiksyra, pH 3 –4
  • Kolumnmått: 0,8 x 2 cm (1 mL), 0,8 x 10 cm (5 mL)
  • Flödesegenskaper: 75 150 –cm/h (upp till 2 bar)
  • Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
Specifikationer
Produktlinje CaptureSelect
Typ Färdigpackad kolonn
Kvantitet 1 mL
Kolumntyp MiniChrom
Partikelstorlek 65± 10μ m
Bindande kapacitet 40 till 50 g IgG/L harts
Flödeshastighet 75 till 150 cm/h. (Upp till 2 bar)
Ligandtyp FcXP affinitetsligand
Matris Agarosbaserad, epoxidaktiverad
Volym (metrisk) 1 mL
Diameter (metrisk) 0.8 cm
Längd (metrisk) 2 cm