Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXP RoboColumn™ Färdigpackade kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect RoboColumn™ är små kromatografikolonner som används för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer på robotbaserade vätskehanteringsarbetsstationer.
CaptureSelect FcXP-affinitetsmatrisen känner igen CH3-domänen för alla mänskliga IgG-underklasser (IgG1, 2, 3 och 4), vilket möjliggör rening av alla IgG-underklasser och Fc-fusionsproteiner direkt från komplexa källmaterial i en robust och effektiv reningsprocess med utmärkt renhet uppnådd i ett enda steg.
Funktioner i tFcXP:s affinitetsmatris inkluderar:
- Mild eluering, vilket gör den lämplig för Fc-fusionsproteiner
- Enstegsrening från råmaterial med hög renhet och avkastning
- Människaspecifik, ingen bindning till bovina antikroppar
- Utmärkt skalbarhet
- Icke-animaliskt –härlett
Fri från animaliska komponenter
CaptureSelect produkterna innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomän-antikroppsfragment (VHH) skapade med en proprietär teknik. VHH-affinitetsliganden är ett fragment på 12 till 15 kDa som omfattar de tre komplementaritetsbestämande regionerna (CDR) som utgör antigenbindande domänen, effektivt producerat i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Egenskaper
- Kolumnstorlek: 200 μl, 1 remsa, 8 kolumner (8 rader)
- Kolonnemått: 5 mm diameter, 10 mm sänghöjd
- Matrix: agarosbaserat, epoxidaktiverad
- Genomsnittlig partikelstorlek: 65 μm
- Ligand: CaptureSelect FcXP-affinitetsligand
- Ligandkoppling: epoxidkoppling
- Bindningskapacitet: 40-50 g IgG/L-harts beroende på flöde, kolonnehöjd och kontakttid
- Elutionsförhållanden: 20 mM citronsyra eller ättiksyra, pH 3 – 4
- Formuleringsbuffert: 20 % (v/v) etanol
- Arbetstryck: 2 bar (max)
- Flöde: 16 – 150 cm/timme
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 16 till 150 cm/timme. |
| Max. Tryck | 2 bar |
| Porstorlek | Ej tillämpligt |
| Kolumnkapacitet | 200 μl |
| Längd (metrisk) | 1 cm |
| Kvantitet | 1 remsa, 8 kolumner |
| Partikelstorlek | 65 μm |
| För användning med (utrustning) | Kromatografisystem |
| Typ | Affinitetskolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.5 cm |
| Visa mer |