Beskrivning
CaptureSelect FSH Affinity Matrix har utformats specifikt för rening av follikelstimulerande hormon (FSH) från rekombinanta källor.
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 200 till 400 cm/h. |
| Matris | Agarosbaserad, aldehydaktiverad |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Partikelstorlek | 65μ m |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 10 mL |
| Typ | Affinitetsmatrix |
| Stationär fas | Antifollikelstimulerande hormon |