Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ GCSFS Välj Läckage ELISA
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect GCSFS Välj Läckage ELISA är designad för att detektera möjlig urlakad ligand av human GCSF renad med GCSFSelect affinitetsharts (Cytiva ). Även när den är kovalent fäst kan små mängder av IgSelect-affinitetsliganden läcka ut från kromatografistödet och samelueras med antikroppen.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. De CaptureSelect GCSFS Välj Läckage ELISA kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -5 °C till -30 °C. |
| Analysera | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 analys |
| Mål | GCSFSelect Affinity Ligand |
| Typ | ELISA Utrustning |
| Formatera | Kit |