Beskrivning
CaptureSelect GM-CSF Affinity Matrix är lämplig för rening av granulocyt-makrofager kolonistimulerande faktor (GM-CSF), en cytokin som fungerar som tillväxtfaktor för vita blodkroppar. Affinitetsmatrisen möjliggör rening av denna cytokin med hög renhet och utbyte i ett enda steg. De CaptureSelect affinitetsligand är immobiliserad på en agarosmatris med hög kapacitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C). |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Flytande suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 5 mL |
| Typ | Affinitetsmatrix |