Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ HSA Ligandläckage ELISA
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect HSA Ligandläckage ELISA är utformad för att detektera möjlig urlakad ligand av humant serumalbumin (HSA) eller HSA-fusionsprodukter renade med CaptureSelect Humant albuminaffinitetsmatris. HSA-affinitetsliganden, ett 13 kD rekombinant protein, kopplas genom flerpunktsfästning genom stabila amidbindningar för att ge hög kemisk stabilitet och lågt läckage. Även när den är kovalent fäst kan små mängder av affinitetsliganden läcka ut från kromatografistödet och samelueras med proteinet.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. HSA-ligandläckaget ELISA kit kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 analys |
| Typ | ELISA Utrustning |
| Formatera | Kit |