Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Humant Fab-kappa Kinetics Biotin Conjugate
Produktkod. 18486578 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100μ g
500μ g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18486578 100μ g
18426628 500μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18486578 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7103302100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4920.00 SEK
    4635.00 SEK / 100µg
    Save 285.00 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Humant Fab-kappa Kinetics Biotin Conjugate är en bifunktionell ligandkonstruktion bestående av 2 olika 13 kDa rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (affinitetsligander).
CaptureSelect Humant Fab-kappa Kinetics Biotin Conjugate är en bifunktionell ligandkonstruktion bestående av 2 olika 13 kDa rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (affinitetsligander).
De CaptureSelect anti-LC-kappa (Hu) ligand som specifikt binder till den konstanta domänen av mänskliga kappa lätta kedjor är genetiskt sammansmält med CaptureSelect anti-IgG-CH1-ligand som specifikt binder till CH1-domänen av alla fyra humana IgG-subklasser. Den bifunktionella affinitetsliganden är kemiskt konjugerad till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos liganden när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor.
De CaptureSelect Human Fab-kappa Kinetics Biotin Conjugate låter dig:
  • Screen Fab-antigen-interaktioner —Human Fab-kappa Kinetics Biotin Conjugate tillåter högaffinitetsinfångning av humana IgG Fab-fragment som har en kappa lätt kedja. Extremt låga off-rates [k(diss)] uppnås genom aviditet genom att rikta in sig på CL-kappa-domänen av Fab (lätt kedja) och dess IgG CH1-domän (tung kedja) samtidigt, vilket möjliggör Fab-screening på målbindningskinetik.
Ansökningar om CaptureSelect Humant Fab-kappa Kinetics Biotin Conjugate inkluderar ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment ( VHH ) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH -affinitetsliganden är ett 12 15 kDa –fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C).
Form Vätska
Produktlinje CaptureSelect
Kvantitet 100μ g
Typ Konjugera
Etikett eller färgämne Biotin& Andra Haptens
Ligandtyp Antikropp