Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Human Growth Hormon Affinity Matrix
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect Human Growth Hormone (hGH) Affinity Matrix har utformats specifikt för rening av humant tillväxthormon från rekombinanta källor.
Funktioner i denna affinitetsmatris inkluderar:
- Mycket selektiv för rekombinant hGH
- Effektiv rening av rekombinant hGH med höga utbyten och bibehållen aktivitet
- Utmärkt skalbarhet
- Icke från djur
Rekombinant hGH, även känt som somatotropin eller somatropin, är ett peptidhormon som stimulerar tillväxt, cellreproduktion och regenerering hos människor och andra djur. Den höga selektiviteten och utbytena erhållna med användning av CaptureSelect Human Growth Hormone Affinity Matrix möjliggör en robust och effektiv reningsprocess med utmärkt renhet som erhålls i ett steg.
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper:
- Matris: agarosbaserad, aldehydaktiverad
- Genomsnittlig partikelstorlek: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect hGH affinitetsligand
- Ligandkopplingsmetod: aldehydkoppling via NH2 -rester av liganden
- Bindningskapacitet:∼ 3 mg/ml harts
- Elueringsbetingelser: 20 mM citronsyra, pH 3,0
- Flödesegenskaper: 50 200 –cm/h (upp till 2 bar)
- Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | ∼3 mg/ml |
| Flödeshastighet | 50 till 200 cm/h. (Upp till 2 bar) |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C). |
| Frakt skick | Godkänd för transport vid rumstemperatur och våt is |
| Partikelstorlek | 65± 10μ m |
| Form | Agarospärla |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 5 mL |
| Typ | Affinitetsmatrix |
| Ligandtyp | HGH affinitetsligand |
| Visa mer |