Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Humant IgG-Fc PK biotinkonjugat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect Humant IgG-Fc PK-biotinkonjugat består av ett 13 kDa rekombinant enkeldomänantikroppsfragment ( VHH -affinitetsligand) som specifikt binder till Fc-delen av alla fyra humana IgG-subklasser utan korsbindning till mus-, råtta-, rhesus- och cynomolgusapa-IgG. Affinitetsliganden är kemiskt konjugerad till biotin via en lämplig spacer som bibehåller bindningsreaktiviteten hos liganden när den används i kombination med streptavidinbaserade konjugat eller streptavidin förbelagda ytor.
De CaptureSelect Humant IgG-Fc PK biotinkonjugat låter dig:
- Detektera, kvantifiera och karakterisera alla humana IgG-antikroppar (underklass 1 till 4), rekombinanta humana IgG-antikroppar, humana IgG-härledda Fc-fusionsproteiner i t.ex. icke-humana plasma- och/eller serumprover som mus, råtta, rhesus och cynomolgus som gör den extremt lämpad för farmakokinering av apa, analyser
Ansökningar om CaptureSelect Humant IgG-Fc PK biotinkonjugat inkluderar ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserade immunanalyser och etikettfria detektionsplattformar som de baserade på ytplasmonresonans (Biacore™ och IBIS-MX96-system) och biolagerinterferometri (ForteBio™ Octet™ system).
Angivande av animaliskt ursprung
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment ( VHH ) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH -affinitetsliganden är ett 12 15 kDa –fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C). |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | CaptureSelect™ |
| Kvantitet | 100μ g |
| Typ | Konjugera |
| Etikett eller färgämne | Biotin& Andra Haptens |
| Ligandtyp | Antikropp |