Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IgE-affinitetsmatris
Produktkod. 18476468 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
50 mL
Produktkod. Kvantitet
18476468 5 mL
18466468 10 mL
18446408 50 mL
3 options
Produktkod. 18476468
Brand: Thermo Scientific™ 2943542005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IgE Affinity Matrix har utformats specifikt för rening av humant IgE (immunoglobulin E) från rekombinanta källor och plasmakällor.
CaptureSelect IgE Affinity Matrix har utformats specifikt för rening av humant IgE (immunoglobulin E) från rekombinanta källor och plasmakällor.
Funktioner i denna affinitetsmatris inkluderar:
  • Rening av humant IgE, binder olika rekombinanta IgE-former
  • Effektivt avlägsnande av värdcellsproteiner (HCP) och IgE-aggregat
  • Utmärkt skalbarhet
  • Inte –från djur
Fri från djurkomponenter
CaptureSelect produkter innehåller affinitetsligander baserade på rekombinanta enkeldomänantikroppsfragment (VHH) skapade av en patentskyddad teknologi. VHH-affinitetsliganden är ett 12 till 15 kDa fragment som omfattar de tre komplementaritetsbestämmande regionerna (CDR) som bildar den antigenbindande domänen, som effektivt produceras i jästen Saccharomyces cerevisiae genom en produktionsprocess fri från alla animaliska komponenter (Animal Origin-Free).
Huvudegenskaper
  • Matris: agarosbaserad, epoxidaktiverad
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 65± 10μ m
  • Ligand:CaptureSelect IgE-affinitetsligand
  • Ligandkopplingsmetod: aldehydkoppling
  • Bindningskapacitet:> 5 mg/ml harts
  • Elueringsbetingelser: 50 mM natriumcitrat, 150 mM NaCl, pH 3,5
  • Flödesegenskaper : 50 200 –cm/h (upp till 2 bar)
  • Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
Specifikationer
Bindande kapacitet >5 mg/ml harts
Flödeshastighet 50 till 200 cm/h. (Upp till 2 bar)
Matris Agarosbaserad, epoxidaktiverad
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Frakt skick Rumstemperatur
Partikelstorlek 65± 10μ m
Form Kromatografimedia
Produktlinje CaptureSelect
Kvantitet 5 mL
Typ Affinitetsmatrix
Ligandtyp IgE-affinitetsligand
Stationär fas IgE