Läs mer
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ IgE-ligandläckage ELISA
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CaptureSelect IgE-affinitetsligand är ett 13-kD rekombinant protein, uttryckt i jäst och kovalent kopplat till en kromatografimatris för hög kemisk stabilitet och lågt läckage. Under kromatografiprocessen kan små mängder affinitetsligand läcka ut från kromatografistödet och samelueras med proteinet.
Detta ELISA ger typisk känslighet och exakt kvantifiering av möjlig urlakad ligand större än eller lika med 1 ng/ml. De CaptureSelect IgE-ligandläckage ELISA kan användas som ett verktyg för att hjälpa till med optimal reningsprocessutveckling och i rutinmässig kvalitetskontroll av processströmmar såväl som slutprodukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3 x 0.1 mL |
| Form | Reagenslösning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Kvantitet | 1 analys |
| Typ | ELISA Utrustning |